Documents
QBD11095
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®25-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C144H285N2O59P
Poids moléculaire :
3019.76
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
Groupe fonctionnel
phospholipid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
m-dPEG ®₂₅-amido-dPEG ®₂₄-DSPE is a micelle building block.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable