QBD10631
Bis-MAL-Lysine-dPEG®4-TFP ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C(NC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)CCCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F)=O
InChI
1S/C37H45F4N5O13/c38-24-23-25(39)35(41)36(34(24)40)59-33(53)10-15-55-17-19-57-21-22-58-20-18-56-16-12-43-37(54)26(44-28(48)9-14-46-31(51)6-7-32(46)52)3-1-2-11-42-27(47)8-13-45-29(49)4-5-30(45)50/h4-7,23,26H,1-3,8-22H2,(H,42,47)(H,43,54)(H,44,48)
Clé InChI
QODWSCJQLAMMBN-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable