Principaux documents
PH009721
N-ethyl-N-phenylthiourea
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H12N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.273
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.