Principaux documents
PH007845
2,3-dihydro-4H-thiopyran-4-one 1,1-dioxide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.166
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.