Principaux documents
PH000520
(4-[[4-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL]OXY]PHENYL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.27
Numéro MDL:
Autres remarques