Documents
P7908
Sigma-Aldrich
1-Pentanethiol
98%
Synonyme(s) :
PT, Amyl mercaptan, Mercaptan C5, Pentyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.21
Numéro Beilstein :
1730979
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
27.4 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
126 °C (lit.)
Densité
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCS
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.