P74370
2-Pyrrolidinone
99%
Synonyme(s) :
2-Pyrrolidone, Butyrolactam
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
pb
245 °C (lit.)
Pf
23-25 °C (lit.)
Solubilité
H2O: miscible (completely)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Clé InChI
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Gabra2(29706)
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup