Principaux documents
N9381
Sigma-Aldrich
3′-Nitroacetophenone
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
m-nitroacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
Numéro Beilstein :
743002
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
Pf
76-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The nitro and carbonyl oxygen atoms of 3′-nitroacetophenone can act as hydrogen-bond acceptors.
Application
3′-Nitroacetophenone can undergo high hydrostatic pressure-assisted reduction with Ni–Al alloy in water to form 1-(3-aminophenyl)ethanol.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
376.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
191.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Selective reduction of ketones using water as a hydrogen source under high hydrostatic pressure.
Tomin A
Organic & Biomolecular Chemistry, 10(36), 7321-7326 (2012)
3-Nitroacetophenone
Feeder N
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 52(6), 1454-1456 (1996)