Documents
N28906
Sigma-Aldrich
Nonadecane
99%
Synonyme(s) :
n-Nonadecane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.52
Numéro Beilstein :
1742892
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
9.27 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 133.2 °C)
Pureté
99%
Forme
crystalline
liquid
waxy solid
Température d'inflammation spontanée
446 °F
Point d'ébullition
330 °C (lit.)
Pf
30-34 °C (lit.)
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
Clé InChI
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Application
Nonadecane is generally used as a subject in positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Positronium in the n-alkane binary mixture: Nonadecane-heneicosane.
Zgardzinska B, et al.
Chemical Physics Letters, 470(1-3), 72-74 (2009)
Positronium in alkanes. From neat nonadecane to wax.
Zgardzinska B and Goworek T
Chemical Physics Letters, 547(1-3), 35-37 (2012)
Nickel-Catalyzed Suzuki Polycondensation for Controlled Synthesis of Ester-Functionalized Conjugated Polymers.
Qiu Y, et al.
Macromolecules, 49(13), 4757-4762 (2016)
Positron annihilation and phase transitions in argon intercalated n-nonadecane.
Zgardzinska B, et al.
Chemical Physics, 335(1), 1-6 (2007)
Stefano Colazza et al.
Journal of chemical ecology, 33(7), 1405-1420 (2007-05-18)
Contact kairomones from adult southern green stink bugs, Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) that elicit foraging behavior of the egg parasitoid Trissolcus basalis (Wollaston) were investigated in laboratory experiments. Chemical residues from tarsi and scutella of N. viridula induced foraging