N17351
Nitroguanidine
Synonyme(s) :
NSC 41036
About This Item
Produits recommandés
Contient
20-25% water
Niveau de qualité
Pf
239 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=N)N[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH4N4O2/c2-1(3)4-5(6)7/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
IDCPFAYURAQKDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- 1,5-Disubstituted-1,3,5-hexahydrotriazine-2-(N-nitro)imines with insecticidal activity
- Hexahydrotriazine-N-nitroimine analogs with insecticidal activity via Mannich reactions
Reactant involved in:
- The study of the effects of vessel materials on exothermic decomposition energy
- Nitration of arenes
- Nitration of (nitrimino)tetrahyrdooxadiazine and (nitrimino)hexahydrotriazine
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Desen. Expl. 4
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges