N16754
2-Nitrofluorene
98%
Synonyme(s) :
2-Nitro-9H-fluorene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
156-158 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H9NO2/c15-14(16)11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
Clé InChI
XFOHWECQTFIEIX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges