Principaux documents
MT51344765
Mettler-Toledo total ionic strength adjustment buffer II
volume 3790 mL
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Stérilité
non-sterile
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51344765
Volume
3790 mL
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable