Principaux documents
MT51344764
Mettler-Toledo nitrate interference suppressor solution
About This Item
Code UNSPSC :
41115600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51344764
Volume
475 mL
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable