Principaux documents
M23004
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16N2O · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
90%
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13;;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;2*1H
Clé InChI
MMXANKLJIHSIQH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable