M2209
(R)-(−)-Mandelic acid
98%
Synonyme(s) :
(R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Activité optique
[α]25/D −151°, c = 1 in ethanol
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Pf
131-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Clé InChI
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>374.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 190 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique