LS101-DIE
Serpentine Electrode Chip
LS101
About This Item
Produits recommandés
Description
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Caractéristiques
electrode large serpentine
BN/SiO2 coating
Fabricant/nom de marque
LS101
die L × W × thickness
20 mm × 10 mm × 525 μm, silicon
Taille de l'électrode
10 nm , chrome