Principaux documents
L338575
(4-OXO-5-(3-PYRIDINYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)(PH)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.425
Numéro MDL:
Autres remarques