Principaux documents
L033000
Sigma-Aldrich
BTT Activator
0.3 M
Synonyme(s) :
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditions de stockage
dry at room temperature
Concentration
51.9-63.4 g/L (BTT content, titration)
Couleur
clear
Chaîne SMILES 
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
Clé InChI
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Activator solution, containing powerful activators like 4,5-dicyanoimidazole(DCI), 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) or5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step. The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.BTT Activator 0.3M is 5-(Benzylthio)-1H-tetrazole.
Notes préparatoires
Acetonitrile / 5-(Benzylthio)-1H-Tetrazole 100 / 6 (v/w)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C