KN8973200000
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 60 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
Synonyme(s) :
897320-0000
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897320-0000
Paramètres
60 MHz frequency
L × courbure × concentricité
7 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
Diam. du tube
10 mm
Épaisseur de la paroi
0.46 mm
Description générale
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 1 each.
Caractéristiques et avantages
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Polyethylene caps attached
- OD 10 mm (+0.00/-0.013) mm
- ID 9.065 (+0.013/+0.00) mm
- Wall thickness 0.462 mm