KN8972350008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 15 μm × 25 μm
Synonyme(s) :
897235-0008
About This Item
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897235-0008
Paramètres
400 MHz frequency
L × courbure × concentricité
8 in. × 15 μm × 25 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm
Description générale
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.