Key Documents
K3506
Sigma-Aldrich
4-Oxoheptanedioic acid
98%
Synonyme(s) :
4-Oxopimelic acid, 4-Ketopimelic acid
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH2COCH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.15
Numéro Beilstein :
1708385
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
142-144 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
UDDSEESQRGPVIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable