Documents
JKA3100
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average MN 20,000, Silane
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
mPEG20K-Silane, average Mn 20000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 20000
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Kobayashi, Y., et al.
ISRN Nanomaterials, 2014 (2013)