I12603
β-Ionone
96%
Synonyme(s) :
beta-Ionone, 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
pb
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Clé InChI
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter