HAM7653-01
Hamilton® TLC syringe
model, 1701 RN, no needle, volume 10 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Gastight syringe
Caractéristiques
autoclavable
model 1701 RN, no needle
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Paramètres
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
D.I. × D.E.
0.460 mm × 6.60 mm
Volume
10 μL