GF98883848
Samarium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonyme(s) :
Samarium, SM007910
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 988-838-48
Résistivité
91.4 μΩ-cm, 0°C
pb
1794 °C (lit.)
Pf
1074 °C (lit.)
Densité
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sm]
InChI
1S/Sm
Clé InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable