GF94931017
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.35 mm, size 600 × 600 mm, condition biaxially oriented
Synonyme(s) :
ES301460
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 949-310-17
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
0.35 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable