Key Documents
GF92376445
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, length 5 m, coil width 25 mm
Synonyme(s) :
CO810250
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 923-764-45
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
25 mm
Épaisseur
0.025 mm