GF85451126
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 2.10mm, L 1000 mm, wall thickness 0.05 mm
Synonyme(s) :
IM307200
About This Item
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 854-511-26
Longueur
1000 mm
Épaisseur de la paroi
0.05 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable