GF83955314
Iron
foil, 15mm disks, thickness 0.01mm, 99.99+%
Synonyme(s) :
Iron, FE000207
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 839-553-14
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Diam. × épaisseur
15 mm × 0.01 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N