Key Documents
GF83917109
Platinum/Rhodium
wire, Pt70%/Rh30%, 0.025 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT065105
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 839-171-09
Longueur
0.5 m
Diamètre
0.025 mm