GF83597204
Stainless steel - AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, condition atomized
Synonyme(s) :
FF216040
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 835-972-04
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 (micron)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable