Key Documents
GF82789543
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 10 m, coil width 300 mm
Synonyme(s) :
ST311030
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 827-895-43
Longueur
10 m
Largeur de la bobine
300 mm
Épaisseur
0.03 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable