Principaux documents
GF82027470
Silicon carbide
sheet, thickness 4 mm, size 50 × 50 mm, condition direct sintered
Synonyme(s) :
SI673250
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 820-274-70
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
4 mm