GF81435146
Palladium
rod, 100mm, diameter 2.0mm, 99.95%
Synonyme(s) :
Palladium, PD007920
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.95%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 814-351-46
Résistivité
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 2.0 mm
pb
2970 °C (lit.)
Pf
1554 °C (lit.)
Densité
12.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable