GF80317201
Aluminum nitride
powder, 50 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Synonyme(s) :
AL526020
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 803-172-01
Poids
200 g
Taille max. des part.
50 (micron)