GF72955301
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, length 100 m, 0.08 mm diameter, temper hard
Synonyme(s) :
CU025120
About This Item
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 729-553-01
Longueur
100 m
Diamètre
0.08 mm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable