Documents
GF72398931
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, thickness 50 mm, Zn95%/Al 4%/Cu 1%/Mg%, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
Synonyme(s) :
ZN063802
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 723-989-31
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
50 mm
Masse volumique apparente
0.33 g/cm3