Principaux documents
GF72169533
Quartz - fused
sheet, thickness 3.0 mm, size 34 × 89 mm, condition polished both sides
Synonyme(s) :
SI613145
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 721-695-33
Taille
34 × 89 mm
Épaisseur
3.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable