Principaux documents
GF65911215
Bismuth
foil, thickness 0.03 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.97%
Synonyme(s) :
BI000170
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Bi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141706
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.97%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 659-112-15
Résistivité
129 μΩ-cm, 20°C
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.03 mm
Point d'ébullition
1560 °C (lit.)
Pf
271 °C (lit.)
Densité
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable