Key Documents
GF62351052
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness
Synonyme(s) :
W 180210
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 623-510-52
Taille × épaisseur
25 mm × 25 mm × 0.125 mm