GF61342220
Carbon - Vitreous
foam, 150x150mm, 0.05g.cmué, porosity 96.5%, 24 pores/cm
Synonyme(s) :
Carbon - Vitreous, VC003825
About This Item
Produits recommandés
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 613-422-20
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable