Key Documents
GF58021231
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 600 × 600 mm, thickness 0.6 mm
Synonyme(s) :
FE228720
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 580-212-31
Ouverture nominale
0.54 mm
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
0.6 mm