GF57175971
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.08mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NI095830
About This Item
Description
polyimide insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 571-759-71
Épaisseur de l'isolation
0.007 mm
Fil, L × diam.
50 m × 0.08 mm , conductor diameter
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :