Principaux documents
GF54943184
Lead
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Synonyme(s) :
PB006025
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Pb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141723
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 549-431-84
Résistivité
20.65 μΩ-cm
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm
Point d'ébullition
1740 °C (lit.)
Pf
327.4 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clé InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable