Principaux documents
GF54231139
Indium-silver alloy, In97Ag3
foil, 30 x 30mm, 0.3mm thickness
Synonyme(s) :
IN130300
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 542-311-39
Taille × épaisseur
30 mm × 30 mm × 0.3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable