GF46033185
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.012 mm, size 180 × 180 mm, condition biaxially oriented
Synonyme(s) :
ES361015
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 460-331-85
Taille
180 × 180 mm
Épaisseur
0.012 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable