Principaux documents
GF46020596
Palladium/Chromium
foil, Pd 94%/Cr 6%, thickness 0.5 mm, size 15 × 15 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
PJ010300
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 460-205-96
Taille
15 × 15 mm
Épaisseur
0.5 mm