Principaux documents
GF45621671
Palladium/Silver
wire, Pd 75%/Ag 25%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PD035160
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 456-216-71
Longueur
0.2 m
Diamètre
1.0 mm