Key Documents
GF38692828
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), powder, max. particle size 50micron, weight 2000 g, min. particle size 5micron
Synonyme(s) :
AM306010
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 386-928-28
Poids
2000 g
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable