Key Documents
GF37355362
Copper/silver
rod, Cu 70%/Ag 30%, 15 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
CU197920
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 373-553-62
Longueur
200 mm
Diamètre
15 mm